Merck
99408
Supelco
Chloride ionophore I - cocktail A
Selectophore
About This Item
UNSPSC kód:
26111700
NACRES:
NB.61
termékcsalád
Selectophore
Minőségi szint
form
liquid
összetétel
Chloride ionophore, 5.0 wt. % (24897)
1-Decanol, 4.0 wt. % (30608)
2-Nitrophenyl octyl ether, 90.0 wt. %
Tetradodecylammonium tetrakis(4-chlorophenyl)borate, 1.0 wt. % (87255)
Általános leírás
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Alkalmazás
Selected application examples
Kiszerelés
Clear borosilicate glass, high hydrolytic resistance (Type I)
Jogi információk
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
kapcsolódó termék
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
> 110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Lourdes Rubio et al.
Frontiers in plant science, 11, 955-955 (2020-07-17)
The concentration of CO2 in the atmosphere has increased over the past 200 years and is expected to continue rising in the next 50 years at a rate of 3 ppm·year-1. This increase has led to a decrease in seawater