Merck
54253
Supelco
[(3R)-3-Hydroxyhexanoyl]-L-carnitine
analytical standard
Szinonimák:
(2R)-3-Carboxy-2-[[(3R)-3-hydroxy-1-oxohexyl]oxy]-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium inner salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C13H25NO5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
275.34
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (HPLC)
optikai aktivitás
[α]/D -28.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
szennyeződések
≤15% water (calculated from elemental analysis)
alkalmazás(ok)
clinical testing
format
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(C[C@H](O)CCC)=O)CC([O-])=O
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)