Fontos dokumentumok
91432
Lauroyl-L-carnitine
analytical standard
Szinonimák:
(2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[(1-oxododecyl)oxy]-1-propanaminium inner salt, L-Carnitine dodecanoyl ester, C12-Carnitine, Dodecanoyl-L-carnitine
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥95.0% (HPLC)
Forma
solid
optikai aktivitás
[α]/D -20.0±2.0°, c = 1 in methanol
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
szennyeződések
≤10.0% water
alkalmazás(ok)
clinical testing
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCCCCCCCCC)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C19H37NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-19(23)24-17(15-18(21)22)16-20(2,3)4/h17H,5-16H2,1-4H3/t17-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FUJLYHJROOYKRA-QGZVFWFLSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)