Merck
94355
Supelco
3-Hydroxyisovaleryl-L-carnitine-(N-methyl-d3)
analytical standard
Szinonimák:
(2R)-3-Carboxy-2-(3-hydroxy-3-methyl-1-oxobutoxy)-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-1-propanaminium inner salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12D3H20NO5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
264.33
UNSPSC kód:
41116107
grade
analytical standard
Minőségi szint
izotóptisztaság
≥99.0 atom % D
Teszt
≥90.0% (HPLC)
optikai aktivitás
[α]/D -16.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
alkalmazás(ok)
clinical testing
format
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
C[N+](C)(C([2H])([2H])[2H])C[C@H](OC(CC(C)(O)C)=O)CC([O-])=O
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)