Fontos dokumentumok
91582
Myristoyl-L-carnitine
analytical standard
Szinonimák:
(2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[(1-oxotetradecyl)oxy]-1-propanaminium inner salt, L-Carnitine tetradecanoyl ester, C14-Carnitine, Tetradecanoyl-L-carnitine
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (HPLC)
optikai aktivitás
[α]/D -18.0±2.0°, c = 1 in methanol
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
szennyeződések
≤10.0% water
alkalmazás(ok)
clinical testing
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C21H41NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-21(25)26-19(17-20(23)24)18-22(2,3)4/h19H,5-18H2,1-4H3/t19-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PSHXNVGSVNEJBD-LJQANCHMSA-N
Alkalmazás
It may be used as an analytical reference standard in the following:
- Separation and identification of underivatized myristoyl-L-carnitine in human plasma samples using high-performance liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry (HPLC-MS/MS).
- Determination of the analyte in dried blood samples using high-performance liquid chromatography (HPLC) coupled with electrospray ionization-tandem mass spectrometry (ESI-MS/MS).
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?