Merck
52413
Supelco
[(3R)-3-Hydroxyoctadecanoyl]-L-carnitine
analytical standard
Szinonimák:
(2R)-3-Carboxy-2-[[(3R)-3-hydroxy-1-oxooctadecyl]oxy]-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium inner salt, [(R)-3-Hydroxystearoyl]-L-carnitine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C25H49NO5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
443.66
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NB.21
grade
analytical standard
Teszt
≥94.0% (HPLC)
optikai aktivitás
[α]/D -19±2°, c = 0.1 in methanol
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
alkalmazás(ok)
clinical testing
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
Javasolt termékek
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)