Merck
738816
Sigma-Aldrich
3-Methylglutaryl-L-carnitine-(methyl-13C,d3) hydrochloride
99 atom % 13C, 98 atom % D, 95% (CP)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13CC12H21D3NO6Cl
Molekulatömeg:
329.80
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
98 atom % D
Teszt
95% (CP)
form
gas
tömegeltolódás
M+4
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cl.[2H][13C]([2H])([2H])[N+](C)(C)C[C@@H](CC([O-])=O)OC(=O)CC(C)CC(O)=O
InChI
1S/C13H23NO6.ClH/c1-9(5-11(15)16)6-13(19)20-10(7-12(17)18)8-14(2,3)4;/h9-10H,5-8H2,1-4H3,(H-,15,16,17,18);1H/t9?,10-;/m1./s1/i2+1D3;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AUYDMXVJGDGHRP-NUGLJLLJSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Tárolási osztály kódja
2A - Compressed liquefied or pressurized gas
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)