Merck
900632
Sigma-Aldrich
Triethylamine
ZerO2®, ≥99%
Szinonimák:
Degassed and low oxygen triethylamine, Triethylamine ZerO2®, N,N-Diethylethanamine
About This Item
Lineáris képlet:
(C2H5)3N
CAS-szám:
Molekulatömeg:
101.19
Beilstein:
605283
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
NACRES:
NA.21
grade:
ZerO2®
Teszt:
≥99%
bp:
88.8 °C (lit.)
gőznyomás:
51.75 mmHg ( 20 °C)
grade
ZerO2®
Minőségi szint
gőzsűrűség
3.5 (vs air)
gőznyomás
51.75 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
593 °F
robbanási határérték
8 %
szennyeződések
≤0.5% water
water
törésmutató
n20/D 1.401 (lit.)
pH
12.7 (15 °C, 100 g/L)
bp
88.8 °C (lit.)
mp
−115 °C (lit.)
sűrűség
0.726 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
ZerO2 products are rigorously degassed with highly pure inert gas providing solvents and solutions (anhydrous if specified) with very low residual oxygen content.
Jogi információk
ZerO2 is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
12.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-11 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Eva Hobeika et al.
BMC pharmacology & toxicology, 21(1), 15-15 (2020-02-24)
In developing countries, brand-generic substitution is not based on validated scientific evidence that confirm the therapeutic equivalence of the generic to the originator. Rather, decisions are made based on the availability of generic medications. Substitution by inappropriate preparations applies to
Cikkek
ASIF provides bench-stable alternative to sulfuryl fluoride gas for installing SO2F functional group in organic synthesis.