Fontos dokumentumok
90337
Triethylamine
for amino acid analysis, ≥99.5% (GC)
Szinonimák:
N,N-Diethylethanamine
About This Item
Javasolt termékek
grade
for amino acid analysis
Minőségi szint
gőzsűrűség
3.5 (vs air)
gőznyomás
51.75 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.5% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
593 °F
eltarthatósági idő
42 mo.
robbanási határérték
8 %
szennyeződések
≤0.1% water
törésmutató
n20/D 1.401 (lit.)
pH
12.7 (15 °C, 100 g/L)
bp
88.8 °C (lit.)
mp
−115 °C (lit.)
sűrűség
0.726 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Surface-grafted macromolecular nanowires with pedant fluorescein chromophores by dense non-aggregated nanoarchitectonics as versatile photoactive platforms.: This research demonstrates the use of triethylamine in the synthesis of surface-grafted macromolecular nanowires with fluorescein chromophores, presenting their applications as versatile photoactive platforms in biochemistry and materials science (Kuciel et al., 2024).
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
12.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-11 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?