Merck
900641
Sigma-Aldrich
Methanol
≥99.8%, ZerO2®, anhydrous
Szinonimák:
Degassed and low oxygen methanol, Methanol ZerO2®, Methyl alcohol
About This Item
Lineáris képlet:
CH3OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
32.04
Beilstein:
1098229
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
NACRES:
NA.21
grade:
ZerO2®
Teszt:
99.8%
bp:
64.7 °C (lit.)
gőznyomás:
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Terméknév
Methanol, anhydrous, ZerO2®, 99.8%
grade
ZerO2®
Minőségi szint
gőzsűrűség
1.11 (vs air)
gőznyomás
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Teszt
99.8%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
725 °F
minőség
anhydrous
robbanási határérték
36 %
szennyeződések
≤0.002% water
water
törésmutató
n20/D 1.329 (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
sűrűség
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Formátum
neat
SMILES string
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
ZerO2 products are rigorously degassed with highly pure inert gas providing solvents and solutions (anhydrous if specified) with very low residual oxygen content.
Jogi információk
ZerO2 is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Nils Ewald et al.
Waste management (New York, N.Y.), 102, 40-47 (2019-10-28)
Black soldier fly larvae (Hermetia illucens; BSFL) can convert organic wastes into a nutrient-rich biomass suitable in animal feed, which could be a way to achieve more sustainable production of food. However, little is known about how the diet fed
Eliza Kwiatkowska-Borowczyk et al.
Oncoimmunology, 7(11), e1509821-e1509821 (2018-11-01)
Allogeneic whole cell gene modified therapeutic melanoma vaccine (AGI-101H) comprising of two melanoma cell lines transduced with cDNA encoding fusion protein composed of IL-6 linked with the soluble IL-6 receptor (sIL-6R), referred to as H6 was developed. H6 served as