Merck
1672053
USP
P-TOLUIDINE
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
p-Toluidine, 4-Aminotoluene, 4-Methylaniline
About This Item
Lineáris képlet:
CH3C6H4NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
107.15
Beilstein:
471281
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
gőzsűrűség
3.9 (vs air)
öngyulladási hőmérséklet
899 °F
robbanási határérték
6.6 %
gyártó/kereskedő neve
USP
bp
200 °C (lit.)
mp
41-46 °C (lit.)
sűrűség
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C7H9N/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5H,8H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RZXMPPFPUUCRFN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
USP issued SDS can be found here.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
188.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
87 °C - closed cup