Fontos dokumentumok
89050
Thiosemicarbazide
puriss. p.a., 98%
Szinonimák:
Thiocarbamoyl hydrazide
About This Item
Javasolt termékek
grade
puriss. p.a.
Minőségi szint
Teszt
98%
form
crystals
izzítási maradék
≤0.08% (as SO4)
mp
180-183 °C (dec.) (lit.)
anion nyomok
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
kation nyomok
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
funkcionális csoport
amine
hydrazine
thiourea
SMILES string
NNC(N)=S
InChI
1S/CH5N3S/c2-1(5)4-3/h3H2,(H3,2,4,5)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BRWIZMBXBAOCCF-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?