Fontos dokumentumok
223220
Thiocarbohydrazide
98%
Szinonimák:
Thiocarbonyldihydrazide
Teszt
98%
form
solid
mp
171-174 °C (dec.) (lit.)
funkcionális csoport
amine
hydrazine
thiourea
SMILES string
NNC(=S)NN
InChI
1S/CH6N4S/c2-4-1(6)5-3/h2-3H2,(H2,4,5,6)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LJTFFORYSFGNCT-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Review of transition metal complexes with thiocarbohydrazides: This comprehensive review discusses the coordination chemistry of thiocarbohydrazides with various metals, highlighting their relevance in the synthesis of complex metal compounds used in catalysis and pharmaceutical research (Aly et al., 2023).
- Pd-doped nanocomposites for organometallic catalysis: Thiocarbohydrazide was employed in the fabrication of Pd-doped SBA-15 nanocomposites, applied as catalysts in the synthesis of organometallic compounds, showcasing its utility as a catalyst support material (Kalhor and Dadras, 2021).
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?