Fontos dokumentumok
P4304
Supelco
Sigma Pseudo Corpse Scent
Formulation I
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
Minőségi szint
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
For early detection, or below 0 °C
Canine training aids for the detection of corpses.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Sigma pseudo corpse scent has been used as a test material for determining the components present in it using techniques such as a direct injection, headspace solid phase microextraction (SPME), purge and trap, and thermal desorption followed by gas chromatography coupled with mass spectrometry (GC/MS).
Canine training aids for the detection of corpses.
Jogi információk
Sigma Pseudo is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Comprehensive characterization of commercially available canine training aids
Tipple CA, et al.
Forensic Science International, 242, 242-254 (2014)