Merck
08751
Supelco
4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid
for spectrophotometric det. of Si, ≥90.0% (CHN)
Szinonimák:
1-Amino-2-naphthol-4-sulfonic acid
About This Item
Lineáris képlet:
H2NC10H5(OH)SO3H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
239.25
Beilstein:
2697469
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116105
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
Teszt
≥90.0% (CHN)
form
powder
minőség
for spectrophotometric det. of Si
technika/technikák
UV/Vis spectroscopy: suitable
mp
290 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Nc1c(O)cc(c2ccccc12)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C10H9NO4S/c11-10-7-4-2-1-3-6(7)9(5-8(10)12)16(13,14)15/h1-5,12H,11H2,(H,13,14,15)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RXCMFQDTWCCLBL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid is an aromatic amino-sulfonic acid.
Alkalmazás
4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid has been used to study separation of aromatic sulfonated compounds using Ion-interaction high-performance liquid chromatography and micellar electrokinetic capillary chromatography techniques. It has also been used as a starting material which when reacted with palmitoyl chloride yields the following derivatives:
  • 2′-Pentadecylnaphth[3,4-d]oxazole-1-sulfonic acid
  • 4-Amino-3-(palmitoyloxy)-1-naphthalenesufonic acid
  • 4-(Palmitoylamino)-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid
  • 4-(Palmitoylamino)-3-(palmitoyloxy)-1-naphthalenesulfonic acid
Egyéb megjegyzések
Reagent for the spectrophotometric det. of silicon
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Synthesis of naphthalenesulfonic acid small molecules as selective inhibitors of the DNA polymerase and ribonuclease H activities of HIV-1 reverse transcriptase.
Mohan P
Journal of Medicinal Chemistry, 37(16), 2513-2519 (1994)
F.A. Sorrentino et al.
Microchemical Journal, Devoted to the Application of Microtechniques in All Branches of Science, 15, 441-441 (1970)
Ion-interaction high-performance liquid chromatography and micellar electrokinetic capillary chromatography: two complementary techniques for the separation of aromatic sulfonated compounds.
Angelino, S., et al.
Journal of Chromatography A, 845.1, 257-271 (1999)