Fontos dokumentumok
45252
Sigma-Aldrich
Wright stain
BioReagent, suitable for microscopy
Szinonimák:
Eosin Methylene blue according to Wright
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116121
NACRES:
NA.25
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
alkalmasság
suitable for microscopy
SMILES string
S5c6c(ccc(c6)N(C)C)N=C7C5=CC(=[N+](C)C)C=C7.Brc1c2[o+]c3c(c(c2cc(c1O)Br)c4c(cccc4)C(=O)O)cc(c(c3Br)O)Br
InChI
1S/C20H8Br4O5.C16H18N3S/c21-11-5-9-13(7-3-1-2-4-8(7)20(27)28)10-6-12(22)17(26)15(24)19(10)29-18(9)14(23)16(11)25;1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13/h1-6H,(H2-,25,26,27,28);5-10H,1-4H3/q;+1/p+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AXIKDPDWFVPGOD-UHFFFAOYSA-O
Alkalmazás
Reported to be superior to May-Grunwald Stain in blood staining.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)