Merck
45253
Sigma-Aldrich
Wright Stain solution
for microscopy
Szinonimák:
Eosin Methylene blue solution according to Wright, Wright’s eosin methylene blue
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
grade
for microscopy
Minőségi szint
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
microbe id | staining: suitable
szennyeződések
methanol
sűrűség
0.80 g/mL at 20 °C
alkalmasság
Chlamydia spp.
Histoplasma spp.
Plasmodium spp.
Trichomonas spp.
bacteria
protozoa
spirochetes
SMILES string
[K+].COC(=O)c1ccccc1C2=C3C=C(Br)C(=O)C(Br)=C3Oc4c(Br)c([O-])c(Br)cc24
InChI
1S/C21H10Br4O5.K/c1-29-21(28)9-5-3-2-4-8(9)14-10-6-12(22)17(26)15(24)19(10)30-20-11(14)7-13(23)18(27)16(20)25;/h2-7,26H,1H3;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NXBZXYJXNIFCRJ-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Wright Stain is a modified Romanowsky stain commonly used for the cellular elements of blood. Wright′s stain is a mixture of eosin Y with polychromed (oxidized and partly demethylated) methylene blue and therefore termed polychrome stains. The hematological stain is intended for differentially staining peripheral blood and bone marrow films.
Alkalmazás
Wright stain has been used to determine the number of white blood cell types (neutrophils, lymphocytes, monocytes, eosinophils, and basophils) per microliter of whole blood.
Egyéb megjegyzések
Blood stain
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
51.8 °F
Lobbanási pont (C)
11 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Borrelia burgdorferi has minimal impact on the Lyme disease reservoir host Peromyscus leucopus.
Schwanz LE, et al.
Vector Borne and Zoonotic Diseases (Larchmont, N.Y.), 117-124 (2011)
K. Leybold et al.
Praxis-Laboratorium: Grundlagen der Laboratoriumsdiagnostik, 24-24 (1976)
Bernadette FR Jacqueline HC et al.
Clinical Hematology, 3rd Ed. Henry Kimpton (2015)
Analysis and testing of biological stains--the Biological Stain Commission Procedures.
Penney D P, et al.
Biotechnic & Histochemistry (2002)
Young-Joo Jeong et al.
Anatomy & cell biology, 43(4), 294-302 (2011-01-27)
Asthma is a Th2-dependent disease mediated by IgE and Th2 cytokines, and asthmatic patients suffer from oxidative stresses from abnormal airway inflammation. Vitamin C is a micro-nutrient functioning as an antioxidant. When administered at a mega-dose, vitamin C has been