Merck
85431
Supelco
Silylating mixture I according to Sweeley
for GC derivatization, LiChropur
Szinonimák:
Chlorotrimethylsilane – hexamethyldisilazane mixture, Sylon HTP, hexamethyldisilazane/chlorotrimethylsilane/pyridine = 2:1:10 (v/v/v), HMDS + TMCS
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12000000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
for GC derivatization
Minőségi szint
leírás
ready to use solution in pyridine (10 vol parts)
form
liquid
minőség
LiChropur
reakcióalkalmasság
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[Si](C)(C)Cl.C[Si](C)(C)N[Si](C)(C)C.C[Si](C)(C)N[Si](C)(C)C
InChI
1S/2C6H19NSi2.C3H9ClSi/c2*1-8(2,3)7-9(4,5)6;1-5(2,3)4/h2*7H,1-6H3;1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UCJNZOHHMSKSRP-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Learn more in the Product Information
Komponensek
hexamethyldisilazane : chlorotrimethylsilane : pyridine = 2:1:10 (v/v)
Egyéb megjegyzések
Useful silylating mixture for the silylation of hydroxy-compounds
Jogi információk
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sylon is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
68.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
20 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
J. Heberle et al.
Silylating Agents, 2nd ed. (1995)
Sweeley, C.C., et al.
Journal of the American Chemical Society, 85, 2497-2497 (1963)
Cikkek
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs