Fontos dokumentumok
61626
Boron trifluoride methanol complex solution
13-15% BF3 basis
Szinonimák:
BF3MeOH, Boron fluoride methanol, Boron trifluoride methanol, Boron trifluoride-methanol Complex
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
core: boron
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
koncentráció
13-15% boron trifluoride
sűrűség
0.859 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
CO.FB(F)F
InChI
1S/CH4O.BF3/c1-2;2-1(3)4/h2H,1H3;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JBXYCUKPDAAYAS-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system, Kidney
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
60.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
16 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?