84192
Micro particle size standard based on polystyrene monodisperse
analytical standard, size: 8.0 μm
Szinonimák:
Monodisperse polystyrene latex particles (8 μm), monodisperse polystyrene microbeads (8 μm), monodisperse polystyrene microspheres (8 μm), polystyrene monodisperse microparticles (8 μm), Size standards
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Forma
aqueous suspension
particles
keresztkötés
20 % cross-linked
koncentráció
2% (solids)
részecskeméret
8.0 μm std dev <0.1 μm, coeff var <1.5%
alkalmazás(ok)
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
It′s also used to:
- standardize methods of size-dependent chromatographic separations.
- characterize electrical impedance spectroscopy (EIS) performance of microfluidic device by size measurement.
Tulajdonságok és előnyök
- suitable for routine instrument calibration checks and corrections
- available in 5 mL pack size as a neat sample
Analízis megjegyzés
- Transmission electron microscopy (TEM)
- Scanning electron microscope
- Light microscopy
- Coulter™ counter with MDF-system
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
410.0 °F
Lobbanási pont (C)
210 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?