72822
Micro particle size standard based on polystyrene monodisperse
size: 10.0 μm
Szinonimák:
Monodisperse polystyrene latex particles (10 μm), monodisperse polystyrene microbeads (10 μm), monodisperse polystyrene microspheres (10 μm), polystyrene monodisperse microparticles (10 μm), Size standards
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Forma
aqueous suspension
keresztkötés
2 % cross-linked
koncentráció
2% (solids)
részecskeméret
10.0 μm std dev <0.15 μm, coeff var <1.5%
alkalmazás(ok)
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Monodisperse polystyrene latex particles are also used to:
- fabricate microsphere-based interferometric optical probe called reflectophore
- validate the Airy Disc First Fringe (ADFF) analysis technique based on size measurements
- qualify spectral reflectometry (SpeRe) instrument by using scanning electron microscopy (SEM)
Tulajdonságok és előnyök
- suitable for routine instrument calibration checks, testing and corrections
- available in 5 mL and 10 mL pack sizes as neat samples
Analízis megjegyzés
- Transmission electron microscopy (TEM)
- Scanning electron microscope
- Light microscopy
- Coulter™ counter with MDF-system
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
410.0 °F
Lobbanási pont (C)
210 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?