Fontos dokumentumok
79633
Supelco
Micro particles based on polystyrene
size: 5 μm
Szinonimák:
Latex beads from PS
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12190000
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
Forma
aqueous suspension
keresztkötés
0 % cross-linked
koncentráció
10% (solids)
részecskeméret
5 μm std dev <0.1 μm, coeff var <2%
sűrűség
1.05 g/cm3
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Analízis megjegyzés
For every lot exact values of particle size and standard deviation are determined with an accuracy of 0.01 μm using a Coulter Multisizer.
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Yawei Liu et al.
ACS nano, 14(2), 1508-1519 (2020-02-14)
Micron-sized lasers fabricated from upconverting nanoparticles (UCNP) coupled to whispering gallery mode (WGM) microresonators can exhibit continuous-wave anti-Stokes lasing useful for tracking cells, environmental sensing, and coherent stimulation of biological activity. The integration of these microlasers into organisms and microelectronics