74964
Micro particles based on polystyrene
analytical standard, size: 15 μm
Szinonimák:
Polystyrene latex particles (15 μm), Polystyrene microbeads (15 μm), Polystyrene microspheres (15 μm), Polystyrene microparticles (15 μm), Latex beads from PS
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
form
aqueous suspension
particles
keresztkötés
2 % cross-linked
koncentráció
10% (solids)
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
részecskeméret
15 μm std dev <0.2 μm, coeff var <2%
sűrűség
1.05 g/cm3
alkalmazás(ok)
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Also used to:
- standardize flow measurements of pumps used in lab-on-a-chip and point of care devices
- characterize counting accuracy and sizing measurements of impedance microfluidic chip
- optimize time-of-flight secondary ion mass spectrometry (ToF-SIMS) sample preparation based on size-dependent analysis
- Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Tulajdonságok és előnyök
- suitable for routine instrument calibration checks, testing and corrections
- available in 5 mL and 10 mL pack sizes as neat samples
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?