59336
Micro particle size standard based on polystyrene monodisperse
size: 100 μm
Szinonimák:
Monodisperse polystyrene latex particles (100 μm), monodisperse polystyrene microbeads (100 μm), monodisperse polystyrene microspheres (100 μm), polystyrene monodisperse microparticles (100 μm), Size standards
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
form
aqueous suspension
keresztkötés
2 % cross-linked
koncentráció
2% (solids)
részecskeméret
100 μm std dev ≤2 μm
alkalmazás(ok)
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
The particle diameter of 100 μm is characterized using Olympus optical microscope. The measuring instruments are calibrated using standards obtained from the Community Bureau of Reference (BCR, Belgium: Standards RM 165, 166 or 167) and from the NIST (SRM 1690, 1691 or 1692).
Alkalmazás
Also used as a building block to synthesize ordered macroporous titania photonic balls.
Tulajdonságok és előnyök
- suitable for routine instrument calibration checks, testing and corrections
- available in 5 mL pack size as a neat sample
Analízis megjegyzés
- Transmission electron microscopy (TEM)
- Scanning electron microscope
- Light microscopy
- Coulter™ counter with MDF-system
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
410.0 °F
Lobbanási pont (C)
210 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves