88511
Micro particle size standard based on polystyrene monodisperse
analytical standard, size: 12.0 μm
Szinonimák:
Monodisperse polystyrene latex particles (12.0 μm), monodisperse polystyrene microbeads (12.0 μm), monodisperse polystyrene microspheres (12.0 μm), polystyrene monodisperse microparticles (12.0 μm), Size standards
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
form
aqueous suspension
particles
keresztkötés
2 % cross-linked
koncentráció
2% (solids)
részecskeméret
12.0 μm std dev <0.2 μm, coeff var <2%
alkalmazás(ok)
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Also used:
- in acoustic traps to study the effect of particle detection on trapping performance of lab on a chip systems
- as a reference of known dimensions to characterize real-time imaging systems
- as a calibration standard to validate the Airy Disc First Fringe (ADFF) analysis technique based on size measurements.
Tulajdonságok és előnyök
- suitable for routine instrument calibration checks, testing and corrections
- available in 5 mL pack size as a neat sample
Analízis megjegyzés
- Transmission electron microscopy (TEM)
- Scanning electron microscope
- Light microscopy
- Coulter™ counter with MDF-system
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
410.0 °F
Lobbanási pont (C)
210 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?