90517
Micro particle size standard based on polystyrene monodisperse
analytical standard, size: 0.1 μm
Szinonimák:
Monodisperse polystyrene latex particles (0.1 μm), monodisperse polystyrene microbeads (0.1 μm), monodisperse polystyrene microspheres (0.1 μm), polystyrene monodisperse microparticles (0.1 μm), Size standards
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
form
aqueous suspension
particles
keresztkötés
0 % cross-linked
koncentráció
2% (solids)
részecskeméret
0.1 μm std dev <0.03 μm
alkalmazás(ok)
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Monodisperse polystyrene latex particles can also be used to:
- investigate their impact on freshwater algae
- study their influence on the toxicity of triphenyltin (TPT) to the marine diatom phytoplankton species
- profile their interaction with cyanobacteria in marine and freshwater environments
Tulajdonságok és előnyök
- suitable for routine instrument calibration checks, testing and corrections
- available in 5 mL and 10 mL pack sizes as neat samples
Analízis megjegyzés
- Transmission electron microscopy (TEM)
- Scanning electron microscope
- Light microscopy
- Coulter™ counter with MDF-system
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
410.0 °F
Lobbanási pont (C)
210 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?