Merck
82170
Supelco
(R)-Naproxen
pharmaceutical impurity standard
Szinonimák:
(R)-(−)-6-Methoxy-α-methyl-2-naphthaleneacetic acid, Naproxen Impurity G, (2R)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid, (2R)-2-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)propanoic acid, (R)-Naproxen
About This Item
Lineáris képlet:
CH3OC10H6CH(CH3)CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
230.26
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Minőségi szint
API-család
naproxen
Teszt
≥98.0% (HPLC)
optikai aktivitás
[α]/D -71±4°, c = 0.1 in chloroform
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
szennyeződések
≤0.5% water
mp
156-158 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COc1ccc2cc(ccc2c1)[C@@H](C)C(O)=O
InChI
1S/C14H14O3/c1-9(14(15)16)10-3-4-12-8-13(17-2)6-5-11(12)7-10/h3-9H,1-2H3,(H,15,16)/t9-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CMWTZPSULFXXJA-SECBINFHSA-N
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)