Fontos dokumentumok
PHR2530
rac-Naproxen
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
(±)-Naproxen, 2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to Ph. Eur. Y0000399
traceable to USP 1457301
traceable to USP 1457436
API-család
naproxen
Forma
solid
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 100 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical small molecule
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O(C)c1cc2c(cc(cc2)C(C)C(=O)O)cc1
InChI
1S/C14H14O3/c1-9(14(15)16)10-3-4-12-8-13(17-2)6-5-11(12)7-10/h3-9H,1-2H3,(H,15,16)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CMWTZPSULFXXJA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3