Merck
712922
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Naproxen chloride
≥97.0%
Szinonimák:
(S)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionyl chloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H13ClO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
248.70
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
≥97.0% (GC)
≥97.0%
form
crystals
optikai aktivitás
[α]/D +67.0±3.0°, c = 1 in methylene chloride
funkcionális csoport
acyl chloride
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COc1ccc2cc(ccc2c1)[C@H](C)C(Cl)=O
InChI
1S/C14H13ClO2/c1-9(14(15)16)10-3-4-12-8-13(17-2)6-5-11(12)7-10/h3-9H,1-2H3/t9-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UODROGXCIVAQDJ-VIFPVBQESA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)