Merck
07503
Supelco
2-Bromo-6-methoxynaphthalene
pharmaceutical impurity standard
Szinonimák:
Naproxen Impurity N
About This Item
Lineáris képlet:
BrC10H6OCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
237.09
Beilstein:
2043874
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Minőségi szint
API-család
naproxen
Teszt
≥98.0% (GC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
szennyeződések
≤0.5% water
mp
106-109 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
COc1ccc2cc(Br)ccc2c1
InChI
1S/C11H9BrO/c1-13-11-5-3-8-6-10(12)4-2-9(8)7-11/h2-7H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AYFJBMBVXWNYLT-UHFFFAOYSA-N
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)