Merck
PHR2524
Supelco
Naproxen Impurity N
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
2-Bromo-6-methoxynaphthalene
About This Item
Lineáris képlet:
BrC10H6OCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
237.09
Beilstein:
2043874
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
API-család
naproxen
form
solid
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 100 mg
mp
106-109 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical small molecule
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COc1ccc2cc(Br)ccc2c1
InChI
1S/C11H9BrO/c1-13-11-5-3-8-6-10(12)4-2-9(8)7-11/h2-7H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AYFJBMBVXWNYLT-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Alkalmazás
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Analízis megjegyzés
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Egyéb megjegyzések
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Lábjegyzet
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAC4558 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)