Merck
07547
Supelco
6-Methoxy-2-naphthoic acid
pharmaceutical impurity standard
Szinonimák:
Naproxen impurity O (PhEur), 6-Methoxy-2-naphthalenecarboxylic acid
About This Item
Lineáris képlet:
CH3OC10H6CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
202.21
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Minőségi szint
API-család
naproxen
Teszt
≥96.5% (GC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
szennyeződések
≤0.5% water
mp
201-206 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
COc1ccc2cc(ccc2c1)C(O)=O
InChI
1S/C12H10O3/c1-15-11-5-4-8-6-10(12(13)14)3-2-9(8)7-11/h2-7H,1H3,(H,13,14)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YZBILXXOZFORFE-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
Used for preparation of arylamide inhibitors (HIV-1 integrase)
Javasolt termékek
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)