Merck
92277
Sigma-Aldrich
Trimethylamine N-oxide dihydrate
purum, ≥99.0% (NT)
Szinonimák:
TMANO
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)3NO · 2H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
111.14
Beilstein:
3612927
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
crystals
Teszt:
≥99.0% (NT)
grade
purum
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (NT)
Forma
crystals
reakcióalkalmasság
reagent type: oxidant
mp
95-99 °C (lit.)
95-99 °C
funkcionális csoport
amine
SMILES string
O.O.C[N+](C)(C)[O-]
InChI
1S/C3H9NO.2H2O/c1-4(2,3)5;;/h1-3H3;2*1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PGFPZGKEDZGJQZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Trimethylamine N-oxide (TMAO) is an amphiphilic osmolyte that can counteract the denaturing effects of urea, pressure, and ice and stabilize the proteins.
Alkalmazás
Reactant for:
  • C-H bond cleavage
  • Oxidation reactions (oxidant)
  • Decarbonylating agent for solvent-free reactions
Trimethylamine N-oxide dihydrate can react with transition-metal carbonyl cluster compounds and activate CO displacement by converting CO ligands into carbon dioxide.
Egyéb megjegyzések
Oxidant for the catalytic OsO4 cis-hydroxylation of hindered olefins; preparation of the unstable, crystalline anhydrous compound
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Counteraction of urea by trimethylamine N-oxide is due to direct interaction.
Meersman F, et al.
Biophysical Journal, 97(9), 2559-2566 (2009)
Cluster synthesis. 10. Reaction of Os3 (CO) 10 (. mu. 3-S) with trimethylamine N-oxide dihydrate. Syntheses and structural characterizations of Os3 (CO) 8 (NMe3)(. mu.-OH)(. mu. 3-S)(. mu.-H) and the six-atom-chain cluster Os6 (CO) 18 (. mu.-OH)(. mu. 4-S)(. mu. 3-S)(. mu.-H).
Adams RD, et al.
Inorganic Chemistry, 25(8), 1122-1127 (1986)
Trimethylamine N-oxide promoted reactions of manganese, molybdenum and tungsten carbonyl complexes.
Blumer DJ, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 173(1), 71-76 (1979)
J.A. Soderquist et al.
Tetrahedron Letters, 27, 3961-3961 (1986)
R. Ray et al.
Tetrahedron Letters, 21, 449-449 (1980)