Fontos dokumentumok
103373
Methyl 3-(methylthio)propionate
98%
Szinonimák:
Methyl 3-(methylmercapto)propionate
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.465 (lit.)
bp
74-75 °C/13 mmHg (lit.)
sűrűség
1.077 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
thioether
SMILES string
COC(=O)CCSC
InChI
1S/C5H10O2S/c1-7-5(6)3-4-8-2/h3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DMMJVMYCBULSIS-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
161.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
72 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?