Fontos dokumentumok
77299
Heptacosafluorotributylamine
analytical standard, suitable for mass spectrometry (MS)
Szinonimák:
PFTBA, Perfluorotributylamine, Tris(nonafluorobutyl)amine
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
gőzsűrűség
23.3 (vs air)
gőznyomás
1.3 mmHg ( 25 °C)
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
bp
178 °C (lit.)
sűrűség
1.883 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)N(C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C12F27N/c13-1(14,7(25,26)27)4(19,20)10(34,35)40(11(36,37)5(21,22)2(15,16)8(28,29)30)12(38,39)6(23,24)3(17,18)9(31,32)33
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RVZRBWKZFJCCIB-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Heptacosafluorotributylamine may be used as a calibration standard for the gas chromatography coupled to mass spectrometric determination of the composition and characteristics of short-, medium- and long-chain polychlorinated n-alkane (PCA) mixtures in dust samples.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
MALDI-TOF MS is a tool for confirming end group identity & transformations, verifying successful & complete conjugation. Functionalized polymers enable a quick & efficient route for synthesis of various polymer conjugates for many applications if apt end group is present.
A MALDI-TOF MS eszköz a végcsoport-azonosság és a transzformációk megerősítésére, a sikeres és teljes konjugáció ellenőrzésére. A funkcionalizált polimerek gyors és hatékony útvonalat biztosítanak a különböző polimer konjugátumok szintéziséhez számos alkalmazáshoz, ha a megfelelő végcsoport jelen van.