Fontos dokumentumok
W241811
Ethyl acrylate
≥99.5%, stabilized
Szinonimák:
Acrylic acid ethyl ester, Ethyl 2-propenoate
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
Kosher
szab. megfelelőség
FDA 21 CFR 117
gőzsűrűség
3.5 (vs air)
gőznyomás
31 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.5%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
721 °F
tartalmaz
10-30 ppm MEHQ as stabilizer (synthetic)
robbanási határérték
12.1 %
törésmutató
n20/D 1.406 (lit.)
bp
99 °C (lit.)
mp
−71 °C (lit.)
sűrűség
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
plastic
SMILES string
CCOC(=O)C=C
InChI
1S/C5H8O2/c1-3-5(6)7-4-2/h3H,1,4H2,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JIGUQPWFLRLWPJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Refractive index adjustable intraocular lens design to achieve diopter control for improving the treatment of ametropia after cataract surgery.: This study involves the use of ethyl acrylate in developing intraocular lenses with adjustable refractive indices, which aims to improve visual outcomes in patients undergoing cataract surgery by providing customizable diopter control (Hong et al., 2024).
Jogi nyilatkozat
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
48.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?