Fontos dokumentumok
H5262
Heptacosafluorotributylamine
liquid
Szinonimák:
PFTBA, Perfluorotributylamine, Tris(nonafluorobutyl)amine
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
23.3 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
1.3 mmHg ( 25 °C)
Forma
liquid
bp
178 °C (lit.)
sűrűség
1.883 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)N(C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C12F27N/c13-1(14,7(25,26)27)4(19,20)10(34,35)40(11(36,37)5(21,22)2(15,16)8(28,29)30)12(38,39)6(23,24)3(17,18)9(31,32)33
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RVZRBWKZFJCCIB-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)