Merck
768537
Sigma-Aldrich
Dimethyl 2-oxoglutarate-1-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
Szinonimák:
α-Ketoglutarate dimethyl ester-1-13C, Dimethyl α-ketoglutarate-1-13C
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13CC6H10O5
Molekulatömeg:
175.14
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Teszt
98% (CP)
Forma
liquid
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
O=[13C](C(CCC(OC)=O)=O)OC
InChI
1S/C7H10O5/c1-11-6(9)4-3-5(8)7(10)12-2/h3-4H2,1-2H3/i7+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TXIXSLPEABAEHP-CDYZYAPPSA-N
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)