Merck
615390
Sigma-Aldrich
2-Ketoglutaric acid-d6
98 atom % D, 99% (CP)
Szinonimák:
α-Ketoglutaric acid-d6, α-Ketopentanoic acid-d6, 2-Ketopentanedioic acid-d6, 2-Oxoglutaric acid-d6
About This Item
Lineáris képlet:
DO2CCD2CD2COCO2D
CAS-szám:
Molekulatömeg:
152.14
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352115
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
98 atom % D
Teszt
99% (CP)
Forma
solid
mp
114-117 °C
tömegeltolódás
M+6
SMILES string
[2H]OC(=O)C(=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)O[2H]
InChI
1S/C5H6O5/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)/i1D2,2D2/hD2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KPGXRSRHYNQIFN-DTDGFSOZSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)