Fontos dokumentumok
61234
α-Ketoglutaric acid
analytical standard
Szinonimák:
2-Oxoglutaric acid, 2-Oxopentanedioic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Teszt
99.0-101.0% (T)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
alkalmazás(ok)
clinical testing
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CCC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H6O5/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KPGXRSRHYNQIFN-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Human plasma samples using gas-chromatography coupled to mass spectrometry.
- Beer samples using high-performance liquid chromatography with UV detection, and further confirmed by high-performance liquid chromatography coupled to electrospray ionization tandem mass spectrometry (HPLC-ESI-MS/MS).
- Fruits and vegetables using HPLC-MS/MS.
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?