SML2205
Octyl-α-KG
≥95% (HPLC)
Szinonimák:
α-KG octyl ester, α-Ketoglutarate octyl ester, 1-Octyl-2-Oxo-pentanedioate, 1-Octyl-2-ketoglutarate, 2-Oxo-pentanedioic acid, 1-octyl ester, Octyl-α-ketoglutarate, Octyl-2KG
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥95% (HPLC)
form
oil
tárolási körülmény
desiccated
under inert gas
szín
colorless to yellow
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCOC(C(CCC(O)=O)=O)=O
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3