Fontos dokumentumok
176109
Mercury(II) acetate
ACS reagent, ≥98.0%
Szinonimák:
Mercuric acetate
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Teszt
≥98.0%
form
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: mercury
szennyeződések
≤0.01% insolubles
redukciós maradék
≤0.02%
mp
179-182 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.005%
nitrate (NO3-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
kation nyomok
Fe: ≤0.001%
Hg+: ≤0.4%
other heavy metals (as Pb): ≤0.002%
SMILES string
CC(=O)O[Hg]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Hg/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BRMYZIKAHFEUFJ-UHFFFAOYSA-L
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3