Fontos dokumentumok
71443
Sodium decyl sulfate
suitable for ion pair chromatography, LiChropur™, ≥99.0% (T)
Szinonimák:
Decyl sulfate sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
leírás
anionic
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (T)
form
flakes
minőség
LiChropur™
technika/technikák
ion pair chromatography: suitable
λ
10 % in H2O
UV-elnyelés
λ: 210 nm Amax: 0.05
λ: 220 nm Amax: 0.04
λ: 230 nm Amax: 0.03
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
alkalmasság
corresponds to standard for filter test
SMILES string
[Na+].CCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C10H22O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-14-15(11,12)13;/h2-10H2,1H3,(H,11,12,13);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XZTJQQLJJCXOLP-UHFFFAOYSA-M
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?