Fontos dokumentumok
86853
Tetrabutylammonium bisulfate
suitable for ion pair chromatography, LiChropur™, ≥99.0%
Szinonimák:
Tetrabutylammonium hydrogen sulfate
About This Item
Javasolt termékek
leírás
cationic
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (T)
≥99.0%
Forma
crystals
minőség
LiChropur™
technika/technikák
ion pair chromatography: suitable
mp
171-174 °C
anion nyomok
bromide (Br-): ≤50 mg/kg
λ
10 % in H2O
UV-elnyelés
λ: 210 nm Amax: 0.06
λ: 220 nm Amax: 0.05
λ: 230 nm Amax: 0.03
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
alkalmasság
corresponds to standard for RP gradient test
corresponds to standard for filter test
SMILES string
OS([O-])(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.H2O4S/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-5(2,3)4/h5-16H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SHFJWMWCIHQNCP-UHFFFAOYSA-M
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
348.1 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
175.6 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
Reversed-phase HPLC sometimes requires ion pairing for adequate retention of polar compounds due to hydrophobic interactions.