Merck
71220
Sigma-Aldrich
Sodium 2-ethylhexyl sulfate
~50% in H2O
Szinonimák:
2-Ethylhexyl sulfate sodium salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H17NaO4S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
232.27
Beilstein:
5177087
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
leírás
anionic
Minőségi szint
form
liquid
molekulatömeg
232.27 g/mol
koncentráció
4.95% (Na, ICP)
~50% in H2O
technika/technikák
protein quantification: suitable
sűrűség
1.12 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
[Na+].CCCCC(CC)COS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18O4S.Na/c1-3-5-6-8(4-2)7-12-13(9,10)11;/h8H,3-7H2,1-2H3,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DGSDBJMBHCQYGN-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Sodium 2-ethylhexyl sulfate is an anionic surfactant that can be used:
  • In suspension polymerization.
  • In the analysis of phenolic compounds through microchip-CE with pulsed amperometric detection.
  • As charge balancing anions in the synthesis of organo-layered double hydroxides (organo-LDHs).
Egyéb megjegyzések
Alkyl sodium sulfate surfactants.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Suspension polymerization of thermally expandable core/shell particles.
Jonsson M, et al.
Polymer, 47(10), 3315-3324 (2006)
Variation of anions in layered double hydroxides: effects on dispersion and fire properties.
Wang L, et al.
Polymer Degradation and Stability, 94(5), 770-781 (2009)
The effects of alkyl sulfates on the analysis of phenolic compounds by microchip capillary electrophoresis with pulsed amperometric detection.
Ding Y, et al.
Analyst, 132(10), 997-1004 (2007)
W M Kluwe
Environmental health perspectives, 65, 271-278 (1986-03-01)
Chronic toxicity and carcinogenicity studies of several phthalic acid esters (PAEs) and compounds containing a 2-ethylhexyl moiety were conducted in Fischer 344 rats and B6C3F1 (hybrid) mice. The compounds studied were phthalic anhydride, di(2-ethylhexyl) phthalate, butyl benzyl phthalate, diallyl phthalate