Fontos dokumentumok
RDD032
1-Octanesulfonic acid sodium salt
free-flowing, Redi-Dri™, ≥98%
Szinonimák:
Octane-1-sulfonic acid sodium salt, Sodium 1-octanesulfonate, Sodium octane-1-sulfonate, Sodium octanesulfonate
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
Redi-Dri™
Minőségi szint
Teszt
≥98%
minőség
free-flowing
bp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
[Na+].CCCCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-12(9,10)11;/h2-8H2,1H3,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HRQDCDQDOPSGBR-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- separate carboxylic acids using ion-exclusion chromatography (SEC) in the mobile phase for High-Performance Liquid Chromotography (HPLC) to separate organic molecules
- in preparation of water-soluble pillar[5]arenes
- develop graphene oxide-based composite (GOBC) for decontaminate of wastewater
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
- Redi-Dri makes using hygroscopic chemicals safer and easier to use, dispense, and weigh out powders that commonly clump
- Eliminates clumping by maintaining product moisture and quality attributes.
- No caking makes it safer to use with no need to manually break up clumps with tools
- Less waste - hydroscopic chemicals that normally clump and often are discarded
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
összehasonlítható termékek
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.