Merck
51833
Supelco
Sodium 1-heptanesulfonate monohydrate
≥99.0% (T)
Szinonimák:
1-Heptanesulfonic acid sodium salt monohydrate
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)5CH2SO3Na · H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
220.26
Beilstein:
3731762
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12000000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.21
leírás
anionic
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (T)
Forma
solid
molekulatömeg
220.26 g/mol
technika/technikák
ion pair chromatography: suitable
SMILES string
O.[Na+].CCCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H16O3S.Na.H2O/c1-2-3-4-5-6-7-11(8,9)10;;/h2-7H2,1H3,(H,8,9,10);;1H2/q;+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XWZCREJRXRKIRQ-UHFFFAOYSA-M
Egyéb megjegyzések
Sodium 1-heptanesulfonate monohydrate can be used as an ion-pairing (IP) reagent, to develop ion-pair reversed phase liquid chromatography method, for the determination of antituberculosis drug ethambutol hydrochloride.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Determination of ethambutol by ion-pair reversed phase liquid chromatography with UV detection.
Analytica Chimica Acta, 456.2, 189-192 (2002)
Marisa Freitas et al.
Phytochemistry, 110, 91-103 (2015-01-03)
The intensification of agricultural productivity is an important challenge worldwide. However, environmental stressors can provide challenges to this intensification. The progressive occurrence of the cyanotoxins cylindrospermopsin (CYN) and microcystin-LR (MC-LR) as a potential consequence of eutrophication and climate change is