Fontos dokumentumok
PHR1414
Methyl Stearate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Methyl stearate, Methyl octadecanoate, Stearic acid methyl ester
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to Ph. Eur. M1770200
traceable to USP 1437508
API-család
methyl stearate
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 1 g
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
181-182 °C/4 mmHg (lit.)
mp
37-41 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H38O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h3-18H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HPEUJPJOZXNMSJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Lábjegyzet
Javasolt termékek
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?