Merck
52919
Supelco
Hexatriacontane
analytical standard
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)34CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
506.97
Beilstein:
1712367
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
17.6 (vs air)
Teszt
≥98.0% (GC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
265 °C/1 mmHg (lit.)
mp
74-76 °C (lit.)
75-77 °C
alkalmazás(ok)
petroleum
format
neat
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C36H74/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-36H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YDLYQMBWCWFRAI-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
1-Hexene can undergo bio-oxidation to form 5-hexen-1-ol, which can undergo further oxidation to yield 5-hexenoic acid. It can also find applications as a comonomer in the production of polyethylene.
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Klerk DA
Fischer-Tropsch Refining (2012)
Montgomery.HJ
Groundwater Chemicals Desk Reference, (4) (2007)