Merck
74042
Millipore
Optochin Disks
suitable for microbiology
About This Item
UNSPSC kód:
41171621
NACRES:
NA.85
termékcsalád
BioChemika
Minőségi szint
form
disc
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
microbe id | susceptibility testing: suitable
alkalmazás(ok)
clinical testing
food and beverages
microbiology
tárolási hőmérséklet
2-8°C
alkalmasság
Pneumococcus spp.
Streptococcus viridans
Általános leírás
The optochin test is a useful diagnostic aid for identification/differentiation of pneumococci and viridans streptococci. Optochin (ethyl hydrocuprein hydrochloride) is inhibitory for pneumococcal growth whereas other streptococci show good growth or a very small zone of inhibition. This test is performed for the diagnosis of pneumococcal infections.
Alkalmazás
Optochin Disks has been used to identify pneumococci.
Kiszerelés
Sterile filter paper discs (50pcs) impregnated with optochin
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Identification of Clinical Streptococcus pneumoniae Isolates among other Alpha and Nonhemolytic Streptococci by Use of the Vitek MS Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization?Time of Flight Mass Spectrometry System
Damien Dubois
Journal of Clinical Microbiology, 51(6), 1861-1867 (2013)
Biofilm Formation Enhances Fomite Survival of Streptococcus pneumoniae and Streptococcus pyogenes
Laura R. Marks
Infection and Immunity, 1141-1146 (2013)
Cikkek
For microbiologists the most fundamental stain was developed in 1884 by the Danish bacteriologist Hans Christian Gram.
Streptococci- Overview of Detection, Identification, Differentiation and Cultivation Techniques